Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Value™ Tris-Glycine Mini Protein Gel, 10%, 1,0 mm, 15 brønde
Mængde:
20 geler (1 æske)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Beskrivelse
Indeholder
20 præfabrikerede geler
Funktioner af Novex Værdi geler inkluderer:
- Fantastisk balance mellem værdi og ydeevne
- Hurtige køreforhold - adskil dine proteiner ved hjælp af konstant spænding på mindre end 60 minutter
- Forbedret holdbarhed - opbevar geler i mindst 12 måneder ved 4 °C
- Anvendes til native og denaturerende proteinassays
garanti
Op til 12 måneder
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i køleskab (–2 °8 C). Holdbarhed op til 12 måneder afhængig af geltype. |
| Oversigt | 10% Value Tris-Glycine Gels, 1,0 mm, 15-brønds, æske med 20 stk. |
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tris-Glycin |
| Produkttype | Homogen side |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende, indfødt |
| Prøveindlæsningsvolumen | op til 15μ L |
| Vis mere |