Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10%, 1,0 mm
Beskrivelse
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Invitrogen Novex Tricine geler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow (Schaegger og von Jagow, 1987) specifikt til at opløse peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling for lavmolekylære proteiner og højere opløsning af mindre peptider.
Funktioner af Novex Tricine proteingeler:
• Øget opløsning af proteiner med molekylvægte så lave som 2 kDa
• Forbedret kompatibilitet med direkte sekventering af proteiner efter overførsel til PVDF
• Minimeret proteinmodifikation på grund af den lavere pH i tricinbuffersystemet
. Formulering
Invitrogen Tricingeler er fremstillet med strengt kvalitetskontrollerede reagenser med høj renhed: Tris base, HCl, akrylamid, bisacrylamid, TEMED, APS og højt renset vand. Vores Tricine geler har en 4% stacking gel og indeholder ikke SDS. Tricine-systemet kræver SDS i prøve- og kørebuffere for de bedste resultater.
Vælg den rigtige Tricine gel til din proteinadskillelse
Invitrogen Tricingeler kommer i tre polyacrylamidkoncentrationer på 10 %, 16 % og en gradient på 10 20 –%. Vælg mellem vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brønd. Tricin geler er formuleret til denaturerende gelelektroforeseapplikationer. For optimal prøveforberedelse anbefaler vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) og optimal adskillelse brug Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
Til overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), hvis du udfører en traditionel våd transfer ved hjælp af XCell II Blot Module (EI9051) eller Mini Blot Module (B1000). Hurtig halvtør overførsel kan udføres ved hjælp af Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed (IB21001).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini-celle |
| Gel procent | 10% |
| Gel størrelse | Mini |
| Gel tykkelse | 1.0 mm |
| Gel Type | Tricine |
| Anbefalede applikationer | Denaturerende |
| Prøveindlæsningsvolumen | Op til 25μ L |
| Adskillelsesområde | 6 til 220 kDa |
| Adskillelsestype | Denaturerende |
| Wells | 10-brønd |
| Vis mere |