Få mere at vide
Invitrogen™ Novex™ Tricine Mini Protein Gels, 10 til 20 %, 1,0 mm
Artikelnummer. p-7237822
Skift visning
Wells:
10-brønd
12-brønd
15-brønd
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wells Pakningsstørrelse
12090106 10-brønd Pakke med 10
12000116 12-brønd Pakke med 10
12010116 15-brønd Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12090106 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EC6625BOX
Indeholder
Katalognumre for geler henviser til en enkelt æske. En æske indeholder 10 geler.
Invitrogen Novex Tricine geler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. I dette system erstatter tricin glycin i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling for lavmolekylære proteiner og højere opløsning af mindre peptider.
Invitrogen Novex Tricine geler giver adskillelse af lavmolekylære proteiner og peptider. Tricin-systemet er en modifikation af det diskontinuerlige tris-glycin-buffersystem udviklet af Schaegger og von Jagow (Schaegger og von Jagow, 1987) specifikt til at opløse peptider og proteiner med lav molekylvægt. I dette system erstatter tricinen glycinen i løbebufferen, hvilket resulterer i mere effektiv stabling og afstabling for lavmolekylære proteiner og højere opløsning af mindre peptider.
Egenskaber ved Novex tricine-proteingeler:
  • Øget opløsning af proteiner med molekylvægte så lave som 2 kDa
  • Forbedret kompatibilitet med direkte sekventering af proteiner efter overførsel til PVDF
  • Minimeret proteinmodifikation på grund af den lavere pH i tricine-bufferingssystemet
Formulering
Invitrogen Tricine-geler fremstilles med reagenser med høj renhed, strengt kvalitetskontrollerede ingredienser: Tris-base, HCl, akrylamid, bisacrylamid, TEMED APS og stærkt renset vand. Vores tricine-geler har en 4% stacking-gel og indeholder ikke SDS. Tricine-systemet kræver SDS i prøven og kørende buffere for bedst resultat.
Vælg den rigtige tricinegel til din proteinseparation
Invitrogen Tricine-geler findes i tre polyacrylamidkoncentrationer på 10%, 16% og en gradient på 10-20 –%. Vælg blandt vores mange brøndformater, herunder 10-, 12- og 15-brønd-formater. Tricine-geler er formuleret til denatureringsgel-elektroforeseanvendelser. For optimal prøveforberedelse anbefaler vi Tricine SDS Sample Buffer (LC1676) og optimal separation brug af Tricine SDS Running Buffer (LC1675).
For overførsel af proteiner til en membran anbefaler vi at bruge Novex Tris-Glycine Transfer Buffer (LC3675), hvis man udfører en traditionel vådoverførsel med XCell II Blot-modulet (EI9051) eller Mini Blot-modulet (B1000). Hurtig semi-tør overførsel kan udføres med Invitrogen Power Blotter eller hurtig tør overførsel med iBlot 2 Gel Transfer Device (IB21001).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Gel procent 10 til 20 %
Gel størrelse Mini
Gel tykkelse 1.0 mm
Gel Type Tricine
Anbefalede applikationer Denaturerende
Prøveindlæsningsvolumen Op til 25μ L
Adskillelsesområde 2,5 til 250 kDa
Adskillelsestype Denaturerende
Wells 10-brønd
Adskillelsesmåde Molekylvægt
Mængde 10 geler/æske
Forsendelsestilstand Våd is
Opbevaringskrav Opbevares ved 2 °C til 8 °C. Må ikke fryses.
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Produktlinje Novex
Til brug med (udstyr) XCell SureLock Mini-celle