Beskrivelse
- Med to størrelsesmuligheder kan systemet bruges til enten rumrengøring (16 tommer, 40 cm bredde) eller hætte-rengøring (9 tommer, 26 cm bredde)
- Den lette og alsidige opladningsbakke er designet til flere konfigurationer ved rengøring af små pladser
- Brug med Slim-T Bucket and Modular Cart (NSMC-16) eller BucketBinder™ System (NSBB-16) til mobil rengøring
- Holdbar, enkelt-stykke polypropylenkonstruktion
- Dobbeltfunktionsbakke til moppemætning og fjernelse af overskydende væske
- Fjerner og leder overskydende væske tilbage i væske-/moppereservoiret
- Kan rumme op til tre liter desinfektionsmiddel og kan bruges med så lidt som en liter
- Op til fire mopper mættet samtidig på under to minutter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Moppehovedmætningsvogn |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Materiale | Polypropylen |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Sort |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (applikation) | Opladningssystem |
| Til brug med (udstyr) | NSMC-16 (Vogn) |
| Højde (engelsk) Med lukning | 5,5 tommer |
| Højde (metrisk) | 14 cm |
| Vis mere |