Få mere at vide
Emma Safety Footwear Novara sikkerhedssko
Artikelnummer. 15968211
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Pakningsstørrelse:
1 par
Artikelnummer. 15968211
Brand: Emma Safety Footwear MM13109046
Klassisk Brogue-design med lidt mere ankelstøtte takket være dets forlængede skaft. Stort set uigennemtrængelige nitrilgummisåler kombineret med skoens sofistikerede udseende gør, at brugeren nemt kan bevæge sig mellem kontoret og lageret.
  • S3-Safety shoe with sole plate for wet work
  • Full grain leather / Nubuck construction
  • Chemical resistant / Liquid repellant
  • Nitrile Rubber Heat Resistant Outsole
  • ESD certified
  • Chrome-free lining
  • Sanitized
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Lukketype Laces
Farve Brown
Design Novara
Liner materiale Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness leather
Materiale Leather, Nubuck
Størrelse 46
Tå materiale Steel