Få mere at vide
Micronova™ NovaMop™ Selvvridende moppe
Artikelnummer. p-7159255 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner:
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer)
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15870510
Brand: Micronova™ QPNMSW14
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
SnapMops eller PocketMops , STAH eller STAEH serie håndtag
En selvvridende moppeadapter i polypropylen med 360° drejelig til brug på gulve, vægge og lofter i renrummet. Designet til brug med SnapMop™ og PocketMop™ serie fladhoved mopper og forbindes direkte til STA-serien, fast længde eller forlængelige, gevindhåndtag.
De Micronova NovaMop™ Self Wringing Mop er en flad moppeadapter fremstillet af letvægts polypropylen med elektropolerede rustfri stålstøtter og har et drejeled, der tillader 360° rotation af moppehovedet.
  • Selvvridende moppeadapter med 360° drejelig
  • Fremstillet af polypropylen og elektropoleret rustfrit stål
  • Brug med SnapMops eller PocketMops flade mopper
  • Tilsluttes direkte til STA-serien, fast længde eller forlængelige, gevindskårne håndtag
  • Kan bruges med SSU-seriens rustfrit stålhåndtag, med tilføjelsen af SSA-3 ACME gevindadapteren
  • Modstandsdygtig over for almindelige rengøringskemikalier og desinfektionsmidler
  • Tilgængelig 14 og 18 tommer bredder
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Dimensioner 35,6 x 10,2 cm (14 x 4 tommer)
Farve Hvid
Længde (engelsk) 14''
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 35.6 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Højde (metrisk) 57.2 cm
Højde (engelsk) 22,5''
Bredde (metrisk) 10.2 cm
Bredde (engelsk) 4 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Engangsbrug
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) SnapMop, M-Zone FlatMop og PocketMop serie af udskiftelige moppehoveder
Oversigt Polypropylen, selvvridende moppeadapter med drejefunktion
Til brug med (applikation) Selvvridende moppe til gulve, vægge og lofter i kontrollerede miljøer
Materiale Polyethylen, Elektropoleret rustfrit stål