Få mere at vide
Novaluron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Novaluron |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H9ClF8N2O4/c18-8-6-7(4-5-11(8)31-16(22,23)14(21)32-17(24,25)26)27-15(30)28-13(29)12-9(19)2-1-3-10(12)20/h1-6,14H,(H2,27,28,29,30) |
| Formel vægt | 492.0123 |