Få mere at vide
Micronova™ NovaKnit™ Strengemoppe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4496047 Shop alle Micronova produkter
Materiale:
Polyester
Polyester, nylon, Polyester
Volumen:
12 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 13198715
Brand: Micronova™ MP523112W
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
MH eller MHC, eller QDMH ramme med SSU serie håndtag
En vildledende robust og absorberende, rørformet strikmoppe til rengøring og væskeopsamling i kontrollerede og kritiske miljøer. Fås med et udvalg af holdbare, genanvendelige stoffer.
De Micronova NovaKnit™ Stringmopper har unikke ribkanter og et løkkedesign af trådene, der giver en moppe, der både er lavfnugende og meget absorberende. Fås i enten 100 % polyester eller 75 % polyester 25 % nylonblanding til applikationer, der kræver mere sugeevne.
  • Robust, rørformet gulvmoppe
  • Til rengøring og væskeopsamling i kontrollerede miljøer
  • Ribbede tråde er lavtfnugende og absorberende
  • Looped design uden synlige kanter
  • Solid konstruktion og slidstærkt stof
    • 100% polyester eller 75% polyester 25% nylon blanding
  • Mere absorberende og holdbare end traditionelle renrumsmopper
  • Til brug med MH-1 moppehåndtag eller SSU serie rustfrit stål håndtag via QDMH-1 moppeadapter
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
MH-1 MicroMop Håndtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter og håndtag i SSU-serien sælges også separat.
Tekniske data
Dimensioner 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 tommer)
Produkttype Strengemoppe
Farve Hvid
Volumen 12 oz.
Længde (engelsk) 15 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 38.1 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (udstyr) MH-1 moppehåndtag eller fastgjort til det universelle håndtag i rustfrit stål via QDMH-1 moppeadapteren
Til brug med (applikation) Gulvrensning og rengøring i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet No
Materiale Polyester