Beskrivelse
Kræver
MH eller MHC, eller QDMH ramme med SSU serie håndtag
De Micronova NovaKnit™ Stringmopper har unikke ribkanter og et løkkedesign af trådene, der giver en moppe, der både er lavfnugende og meget absorberende. Fås i enten 100 % polyester eller 75 % polyester 25 % nylonblanding til applikationer, der kræver mere sugeevne.
- Robust, rørformet gulvmoppe
- Til rengøring og væskeopsamling i kontrollerede miljøer
- Ribbede tråde er lavtfnugende og absorberende
- Looped design uden synlige kanter
- Solid konstruktion og slidstærkt stof
- 100% polyester eller 75% polyester 25% nylon blanding
- Mere absorberende og holdbare end traditionelle renrumsmopper
- Til brug med MH-1 moppehåndtag eller SSU serie rustfrit stål håndtag via QDMH-1 moppeadapter
- Holder til stærke desinfektionsmidler
- Kan vaskes til genbrug
- Autoklaverbar
Ordreinfo
MH-1 MicroMop Håndtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter og håndtag i SSU-serien sælges også separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 tommer) |
| Produkttype | Strengemoppe |
| Farve | Hvid |
| Volumen | 12 oz. |
| Længde (engelsk) | 15 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 38.1 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 17.8 cm |
| Bredde (engelsk) | 7 tommer |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.