Få mere at vide
Micronova™ NovaKnit™ Bestrålet strengmoppe
Artikelnummer. 13108725 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Materiale:
Microdenier Polyester
Polyester
Polyester, Nylon
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
13108725 Polyester Pakke med 24
13128725 Polyester, Nylon Pakke med 24
13158685 Microdenier Polyester Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13108725 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. MP523112WIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6055.00 DKK
    5612.47 DKK / Pakke med 24
    Spare 442.53 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Kræver
MH-1 eller MHC-1, eller QDMH-1 ramme med SSU serie håndtag
En vildledende robust og absorberende, rørformet strikmoppe til rengøring og væskeopsamling i kontrollerede og kritiske miljøer. Fås med et udvalg af holdbare, genanvendelige stoffer. Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr.
De Micronova Bestrålet NovaKnit™ String Mops er absorberende, rørformede mopper i snorestil til rengøring og væskeopsamling i kontrollerede og kritiske miljøer. Tilgængelig i et udvalg af 100 % mikro-denier polyester, 100 % standard polyester eller 75 % polyester/25 % nylon blanding til applikationer, der kræver mere sugeevne.
  • Robust, bestrålet rørstrikket gulvmoppe
  • Til rengøring og væskeopsamling i kontrollerede miljøer
  • Ribbede tråde er lavtfnugende og absorberende
  • Looped design uden synlige kanter
  • Solid konstruktion og slidstærkt stof
    • 100 % mikro-denier polyester, 100 % standard polyester eller 75 % polyester/25 % nylon blanding for mere sugeevne
  • Mere absorberende og holdbare end traditionelle renrumsmopper
  • Til brug med MH-1 moppehåndtag eller
  • SSU-seriens rustfrit stålhåndtag via QDMH-1 moppeadapteren
  • Gammabestrålet til aseptiske områder og udstyr
  • Holder til stærke desinfektionsmidler
  • Kan vaskes til genbrug
  • Autoklaverbar
Ordreinfo
MH-1 MicroMop Håndtag -eller- QDMH-1 MicroMop Adapter og håndtag i SSU-serien sælges også separat.
Tekniske data
Dimensioner 38,1 x 17,8 cm (15 x 7 tommer)
Produkttype Strengemoppe
Farve Hvid
Længde (engelsk) 15 tommer
Sterilitet Steril
Længde (metrisk) 38.1 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 17.8 cm
Bredde (engelsk) 7 tommer
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Engangs Genanvendelig
Mængde 24/Cs.
Plejevejledning Varen kan vaskes og genbruges. Der skal udvises forsigtighed for fuldstændigt at fjerne desinfektionsmidler før genbrug eller dampsterilisering. Vand- eller tørretumblerens temperatur bør ikke overstige 180 °C.
Til brug med (applikation) Gulvrensning og rengøring i renrum og kontrollerede miljøer
Farvekodet Nej
Materiale Polyester