Få mere at vide
Micronova™ NovaHol™ Renrumsrenser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11982475 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11982475 1 gal. Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11982475 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. NH1G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2955.00 DKK
    2733.96 DKK / Pakke med 4
    Spare 221.04 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Færdig-til-brug, hurtigtørrende, lavionisk detergent med tilsat isopropylalkohol er ideelt til glas-, akryl- og rustfri ståloverflader i renrum. Fås i en brugervenlig 1 liters sprayflaske og en 1 gal. flaske.
The Micronova NovaHol™ Cleanroom Cleaner is designed with a high evaporation rate, allowing direct application to a variety of surfaces including glass, acrylic, vinyl curtains, softwalls and stainless steel. The low concentration of Isopropyl Alcohol in the formula allows it to be used on vinyl and plastic surfaces.
  • Ready to use, cleanroom surfactant
  • Fast drying formula with added isopropyl alcohol
  • High evaporation rate
  • Ideal for conductive flooring
  • Works well with epoxy
  • Can be applied directly to a range of surfaces
  • Ideal for use on glass, acrylic and stainless surfaces in the cleanroom
  • Available in a 1 quart spray bottle and a 1 gallon refill bottle
  • Filtered to 0.1 microns
  • Low mobile ions
  • Low non-volatile residue
  • Biodegradable
  • Free-rinsing
Tekniske data
Produkttype Filtreret lavionisk overfladeaktivt stof (0,1μ )
Farvekodet Nej
Form Klar væske
Håndtag Type Ingen
Produktlinje NovaClean
Duft Almindelig duft
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kogepunkt Flash Point: 25.6 °C (78.1 °F)
Plejevejledning Must use glove material that is impermeable and resistant to the product/ the substance/ the preparation. When using, ensure good ventilation/exhaustion at the workplace and prevent formation of aerosols.
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certified Facility, NSF rated - category A1, Certificate of Analysis
Farve Klar
Sammensætning Detergent, Isopropyl Alcohol
Koncentration 0.24
Beholdertype 1 Gallon Refill Bottle
Indhold og opbevaring Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool, well-ventilated area, separate from oxidizing materials and away from heat sources. Store in original container and keep tightly closed.
Tæthed 0.8 at 20°C (68°F)
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 12 in (15.24 x 15.24 x 30.48 cm)
Engangs Engangsbrug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Ja
Til brug med (applikation) Ideal for cleaning glass, acrylic, vinyl curtains and stainless steel surfaces for cleanrooms and controlled environments.
Til brug med (udstyr) Used to refill NH1-Q: NovaHol 1 quart spray bottle
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30.48 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Emballage Poly-lined case
Mængde 4/Cs.
Modstandsdygtig overfor Kemi
Størrelse 13 x 12.5 in (W x H)
Opløselighed Fully miscible
Damptryk 33 mmHg at 20°C
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3785.41 mL
Vægt (engelsk) 8.34 lb.
Vægt (metrisk) 3.79 kg
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • NovaHol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: isopropyl alcohol