Få mere at vide
Invitrogen™ NovaFluor™ Antistofkonjugationssæt
Artikelnummer. 31759085
Skift visning
Etiket eller farvestof:
NovaFluor™ Blå 510
NovaFluor™ Blå 530
NovaFluor™ Blå 555
NovaFluor™ Blå 585
NovaFluor™ Blå 610/30S
NovaFluor™ Blå 610/70S
NovaFluor™ Blå 660/120S
NovaFluor™ Blå 660/40S
NovaFluor™ Blå 690
NovaFluor™ Blue 745
NovaFluor™ Gul 570
NovaFluor™ Gul 590
NovaFluor™ Gul 610
NovaFluor™ Gul 660
NovaFluor™ Gul 690
NovaFluor™ Gul 700
NovaFluor™ Gul 730
NovaFluor™ Gul 755
NovaFluor™ Rød 660
NovaFluor™ Rød 685
NovaFluor™ Rød 700
NovaFluor™ Rød 725
NovaFluor™ Rød 755
NovaFluor™ Red 800
NovaFluro™ Rød 710
Produkttype:
Conjugation Kit
Konjugationssæt
Emission:
510 nm
530 nm
555 nm
570 nm
585 nm
590 nm
610 nm
660 nm
685 nm
690 nm
700 nm
710 nm
725 nm
730 nm
748
755 nm
799
Mængde:
100 μg
100μ g
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Etiket eller farvestof Produkttype Emission Mængde
31759085 NovaFluor™ Blue 745 Conjugation Kit 748 100 μg
17728303 NovaFluor™ Blå 510 Konjugationssæt 510 nm 100μ g
17768293 NovaFluor™ Blå 530 Konjugationssæt 530 nm 100μ g
17585325 NovaFluor™ Blå 555 Konjugationssæt 555 nm 100μ g
17738303 NovaFluor™ Blå 585 Konjugationssæt 585 nm 100μ g
17778293 NovaFluor™ Blå 610/30S Konjugationssæt 610 nm 100μ g
17748303 NovaFluor™ Blå 610/70S Konjugationssæt 610 nm 100μ g
17788293 NovaFluor™ Blå 660/40S Konjugationssæt 660 nm 100μ g
17826781 NovaFluor™ Blå 690 Konjugationssæt 690 nm 100μ g
17758303 NovaFluor™ Blå 660/120S Konjugationssæt 660 nm 100μ g
17708313 NovaFluor™ Rød 660 Konjugationssæt 660 nm 100μ g
17718313 NovaFluor™ Rød 685 Konjugationssæt 685 nm 100μ g
17728313 NovaFluor™ Rød 700 Konjugationssæt 700 nm 100μ g
17738313 NovaFluro™ Rød 710 Konjugationssæt 710 nm 100μ g
17846781 NovaFluor™ Rød 725 Konjugationssæt 725 nm 100μ g
17856781 NovaFluor™ Rød 755 Konjugationssæt 755 nm 100μ g
17798293 NovaFluor™ Gul 570 Konjugationssæt 570 nm 100μ g
17768303 NovaFluor™ Gul 590 Konjugationssæt 590 nm 100μ g
17708303 NovaFluor™ Gul 610 Konjugationssæt 610 nm 100μ g
17718303 NovaFluor™ Gul 660 Konjugationssæt 660 nm 100μ g
17778303 NovaFluor™ Gul 690 Konjugationssæt 690 nm 100μ g
17788303 NovaFluor™ Gul 700 Konjugationssæt 700 nm 100μ g
17798303 NovaFluor™ Gul 730 Konjugationssæt 730 nm 100μ g
17836781 NovaFluor™ Gul 755 Konjugationssæt 755 nm 100μ g
31759080 NovaFluor™ Red 800 Conjugation Kit 799 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Product Code. 31759085 Supplier Invitrogen™ Supplier No. K06T04L034
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Få mest muligt ud af dit paneldesign ved at konjugere antistoffer til NovaFluors: farvestoffer specielt designet til spektral hygiejne for at have snævre emissionsspektre og minimal cross-laser excitation.
NovaFluor Konjugationssæt giver en enkel arbejdsgang til at konjugere en blå, gul-grøn eller rød exciterbar fluorofor til dit valgte antistof i kun 3 nemme trin. Fluorescens-by-design Phiton platform muliggør tilføjelse af parametre til dine nuværende paneler i opdagelsesforskning og løser farvede populationer med næsten nul krydsexcitation, med en mangel på emission i de violette kanaler, der plager andre fluoroforer.
NovaFluor Conjugation Kit provides features including:
  • A clean and bright antibody label to increase the number of parameters on conventional and spectral flow cytometers
  • Resolve populations with limited/near-zero cross excitation and the lowest spread performance of any blue, yellow-green or red excited fluorescent labels
  • Simple 3-step protocol, with 60 sec. of hands-on time for conjugating 10–100 μg of antibody per label
  • Up to 70% less excitation when compared to PE tandems, resulting in decreased spillover and higher resolution
3-step conjugation method
  • Attach NovaFluor Linker to antibody of choice
  • Remove excess NovaFluor Linker from DNA-conjugate antibody
  • Anneal NovaFluor to oligo-conjugated antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (applikation) Flow Cytometry
Mængde 100 μg
Produkttype Conjugation Kit
Flowcytometer laserlinjer Blue
Etiket eller farvestof NovaFluor™ Blue 745
Etikettype Other Labels or Dyes
Farve Far-red
Produktlinje NovaFluor
Emission 748
Excitation 492
Excitation/Emission 492/748