Få mere at vide
Invitrogen™ NovaFluor™ Antistofkonjugationssæt
Beskrivelse
NovaFluor Konjugationssæt giver en enkel arbejdsgang til at konjugere en blå, gul-grøn eller rød exciterbar fluorofor til dit valgte antistof i kun 3 nemme trin. Fluorescens-by-design Phiton platform muliggør tilføjelse af parametre til dine nuværende paneler i opdagelsesforskning og løser farvede populationer med næsten nul krydsexcitation, med en mangel på emission i de violette kanaler, der plager andre fluoroforer.
NovaFluor Conjugation Kit indeholder funktioner, herunder:
- Et rent og lyst antistofmærke til at øge antallet af parametre på konventionelle og spektrale flowcytometre
- Løs populationer med begrænset/næsten nul krydsexcitation og den laveste spredningsydelse af alle blå, gulgrønne eller røde exciterede fluorescerende mærker
- Enkel 3-trins protokol, med 60 sek. af praktisk tid til konjugering af –10 100μ g antistof pr. mærke
- Op til 70 % mindre excitation sammenlignet med PE-tandemer, hvilket resulterer i reduceret afsmitning og højere opløsning
3-trins konjugationsmetode
- Vedhæft NovaFluor Linker til det valgte antistof
- Fjern overskydende NovaFluor Linker fra DNA-konjugat antistof
- Udglødning NovaFluor til oligo-konjugeret antistof
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Flowcytometri |
| Mængde | 100μ g |
| Produkttype | Konjugationssæt |
| Etiket eller farvestof | NovaFluor™ Blå 690 |
| Produktlinje | NovaFluor |
| Emission | 690 nm |