Få mere at vide
Micronova™ NovaClean™ Lab og glasrens
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9207000 Shop alle Micronova produkter
Volumen (engelsk):
1 l
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
Artikelnummer. 11966855
Brand: Micronova™ NC2Q
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar til brug, lavionisk rengøringsmiddel kan påføres direkte på en række renrumsarbejdsflader, herunder glas, rustfrit stål, epoxy akryl og vinylgardiner.
Lab and glass cleaner is a low-ionic detergent, designed for use on cleanroom work-stations, laminar flow benches, acrylic and painted surfaces.
  • Ready to use, cleanroom surfactant
  • Filtered to 0.1 microns
  • Low mobile ions
  • Low non-volatile residue levels
  • Can be applied directly to a range of surfaces
  • Works well with glass, stainless steel, epoxy, acrylic, and vinyl curtains
  • Ideal for conductive flooring
  • Available in a 1 quart spray bottle and a 1 gallon refill bottle
  • Biodegradable
  • Free-rinsing
Tekniske data
Produkttype Filtered Low Ionic Surfactant (0.1 μ)
Farvekodet No
Form Liquid Spray
pH 7.1
Produktlinje NovaClean
Duft Unscented
Sterilitet Non-sterile
Udseende Clear
Autoklaverbar Not Autoclavable
Kogepunkt 99°C (210.2°F)
Plejevejledning Avoid breathing vapor or mist and provide adequete ventilation when using.
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Analysis
Farve Clear
Beholdertype 1 Quart Spray Bottle
Indhold og opbevaring Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. Store in original container and keep tightly closed and seaqled until ready for use.
Tæthed 1.025 g/mL at 25°C
Dimensioner (L x B x H) 3.5 x 3.5 x 10.25 in
Engangs Reusable
Filtreret Filtered
Brandfarlig No
Til brug med (applikation) Ready to use filtered cleanroom detergent, no mobile ions, free-rinsing for cleaning glass, stainless steel, acrylic and painted surfaces.
Til brug med (udstyr) Mops and Buckets or Wipes and Sponge
Højde (engelsk) 10.25 in.
Højde (metrisk) 26 cm
Længde (engelsk) 3.5 in.
Længde (metrisk) 8.89 cm
Smeltepunkt 0°C (32°F)
Emballage 8 bottles per poly-lined case
Mængde 8/Pk.
Modstandsdygtig overfor The product is chemically stable. Under normal conditions of storage and use, hazardous reactions will not occur.
Størrelse 14 x 7 x 12 in.
Damptryk 2.3 kPa (17.1 mmHg)
Volumen (engelsk) 1 l
Volumen (metrisk) 0.95 L
Bredde (engelsk) 3.5 in.
Bredde (metrisk) 8.89 cm