Få mere at vide
Micronova™ NovaClean™ Lab og glasrens
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11962475 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 l
1 gal.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (engelsk) Pakningsstørrelse
11962475 1 gal. Pakke med 4
11966855 1 l Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11962475 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. NC2G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2250.00 DKK
    2085.26 DKK / Pakke med 4
    Spare 164.74 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Klar til brug, lavionisk rengøringsmiddel kan påføres direkte på en række renrumsarbejdsflader, herunder glas, rustfrit stål, epoxy akryl og vinylgardiner.
Lab and glass cleaner er et lavionisk rengøringsmiddel, designet til brug på renrumsarbejdsstationer, laminar flow bænke, akryl og malede overflader.
  • Klar til brug, renrums overfladeaktivt stof
  • Filtreret til 0,1 mikron
  • Lave mobile ioner
  • Lave niveauer af ikke-flygtige rester
  • Kan påføres direkte på en række overflader
  • Fungerer godt med glas, rustfrit stål, epoxy, akryl og vinylgardiner
  • Ideel til ledende gulvbelægning
  • Fås i en 1 liter sprayflaske og en 1 gallon refill flaske
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Friskylning
Tekniske data
Produkttype Filtreret lavionisk overfladeaktivt stof (0,1μ )
Farvekodet Nej
Form Væske
Håndtag Type Ingen
pH 7.1
Produktlinje NovaClean
Duft Oparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kogepunkt 99 °C (210,2 °F)
Plejevejledning Undgå indånding af dampe eller tåge og sørg for tilstrækkelig ventilation under brug.
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility; Analysecertifikat
Farve Klar
Beholdertype 1 gallon flasker
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Undgå direkte sollys. Opbevares i original beholder og opbevares tæt lukket og forseglet, indtil den er klar til brug.
Tæthed 1,025 g/ml ved 25 °C
Dimensioner (L x B x H) 6 x 6 x 12 tommer.
Engangs Genanvendelig
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Klar til brug filtreret renrumsvaskemiddel, ingen mobile ioner, friskylning til rengøring af glas, rustfrit stål, akryl og malede overflader.
Til brug med (udstyr) Mopper og spande eller servietter og svamp
Højde (engelsk) 12 tommer
Højde (metrisk) 30.48 cm
Længde (engelsk) 6 tommer
Længde (metrisk) 15.24 cm
Smeltepunkt 0 °C (32 °F)
Emballage 4 flasker pr. poly-foret æske
Mængde 4/Pk.
Modstandsdygtig overfor Produktet er kemisk stabilt. Under normale opbevarings- og brugsforhold vil der ikke forekomme farlige reaktioner.
Størrelse 13 x 13 x 13 tommer.
Damptryk 2,3 kPa (17,1 mmHg)
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3.79 L
Bredde (engelsk) 6 tommer
Bredde (metrisk) 15.24 cm