Få mere at vide
Micronova™ NovaClean™ AFX Gulvrens
Artikelnummer. 16255172 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Volumen (engelsk):
1 gal.
Artikelnummer. Volumen (engelsk)
16255172 1 gal.
1 options
Artikelnummer. 16255172 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. NC10G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 DKK
    2552.50 DKK / Pakke med 4
    Spare 207.50 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Et koncentreret rengøringsmiddel til alle formål, der er designet til brug mellem desinfektionsmidler og til fjernelse af rester. Denne formel er fri for mobile ioner og er effektiv på de fleste overflader, inklusive ledende gulve og halvlederapplikationer.
De Micronova NovaClean™ Floor Cleaner er et renrumsrengøringsmiddel til alle formål med en fin filtrering og renhed, der er ideel til farmaceutiske og bioteknologiske industrier. NovaClean AFX (NC10-G) er en aminfri formulering, især velegnet til halvlederapplikationer.
  • Koncentreret rengøringsmiddel til renrum
  • Effektiv på de fleste overflader, inklusive ledende og halvlederapplikationer
  • Ideel til farmaceutiske og bioteknologiske applikationer
  • Vil ikke generere en statisk ladning og vil ikke påvirke effektiviteten af ledende gulvbelægning
  • Giver 60-128 gallons rengøringsopløsning pr. 1 gallon beholder
  • Fri for mobile ioner
  • Filtreret til 0,1 mikron
  • Lav ionisk; lavt indhold af natrium og kalium
  • Lave niveauer af ikke-flygtige rester
  • Biologisk nedbrydeligt
  • Friskylning
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur. Undgå direkte sollys.
Til brug med (applikation) Renrumsfiltreret rengøringsmiddel til generelle formål, friskylles
Materiale Aminfri 0,1 mikron filtreret lavionisk overfladeaktivt stof
Volumen (engelsk) 1 gal.
Volumen (metrisk) 3.8 L