Få mere at vide
Invitrogen™ NovaBright™ Phospha-Light™ EXP Analysekit til SEAP (Secreted Placental Alkaline Phosphatase) Reporter-gendetektion
Beskrivelse
Indeholder
Komponentopløsning indeholdende CSPD substrat og kemiluminescensforstærker, placenta alkalisk fosfatase positiv kontrol
Chemiluminescerende reportergenanalyse til ultrasensitiv detektion af udskilt placentaalkalisk fosfatase eller det ikke-sekreterede placentaisozym PLAP.
Følsom påvisning af alkalisk phosphatase-reporterenzym muliggør en lang række anvendelser inden for mange områder af biovidenskabelig forskning, herunder genekspression, virale funktionsassays, vaccineudvikling, udvikling af virale vektorer og genleveringsmetoder til genterapi, in vivo-genekspressionsovervågning og nye cellulære funktionelle assays. Denne SEAP-analyse er en af de nemmeste og hurtigste metoder til at optimere transfektionseffektiviteten. Dette assay er blevet brugt til en lang række virale funktionelle assays, herunder virale genekspressionsassays, viral replikation, viral fusogenicitet, virusneutralisering og viral-medieret celle-cellefusion og viral infektivitet. Brug af SEAP-reporterproteinet er meget muliggørende for in vivo-reportergen-assays ved at analysere serumprøver fra transgene, transficerede eller virale vektor-inficerede dyr. De NovaBright reportergen-assay-system er blevet brugt til at måle SEAP-niveauer i sera fra transgene eller transficerede hele dyr, herunder muse-, rotte-, silkeabe-, abe- og grisesera, og i hønseæg allantoisvæske. Muse-SEAP-proteinet (mSEAP) er for nylig blevet udviklet til forbedret SEAP-proteinstabilitet i transgene mus, og NovaBright SEAP-assay er blevet brugt til følsom påvisning af mSEAP. Ud over reportergen (genekspression) applikationer bruges assaysystemet til at måle SEAP som en funktionel reporter til receptor-ligand-bindingsassays med en SEAP-ligand-kimær, protease-medieret sekretion og til sekretionsvejaktivitet. De NovaBright analysesystemet kan bruges til cellulær måling af ikke-placental alkalisk fosfatase som en biomarkør.
Dette sæt giver en meget enklere procedure end andre analyser. Analysen er homogen og kræver kun to opløsninger, som begge leveres klar til brug. Forlænget glødemissionskinetik giver et stabilt lyssignal for læsetidsfleksibilitet. Analysesignalet måles i et simpelt luminometer uden injektorer. SEAP er et reporterprotein, der udskilles i cellekulturmediet og detekteres ved at teste alikvoter af mediet. Da SEAP frigives til mediet, er cellelyse unødvendig. Assayet tillader imidlertid også påvisning af placental alkalisk phosphase (PLAP) isoenzym efter cellelyse.
- Anden generation kemiluminescerende reportergen-assay
- Enkel, hurtig protokol, høj gennemløbskompatibel
- Ultrasensitiv påvisning af udskilt placenta alkalisk fosfatase
- Kompatibilitet med automatiserede platforme med triggerløsning/positioner allerede på plads
- Detektionsmetode: Kemiluminescerende
- Til brug med udstyr: Luminometer (mikroplade)
- Format: 96-brønds plade
- Høj kapacitetskompatibilitet: Kompatibel med høj kapacitet
- Aflæsning: Slutpunkt
- Underlag: CSPD
- Substrategenskaber: Kemisk substrat
- Substrattype: AP (Alkalisk fosfatase) Substrat
- Målenzym: Placental alkalisk fosfatase
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Phosphatase assay |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer (mikroplade) |
| Indhold og opbevaring | Komponentopløsning indeholdende CSPD™ substrat og kemiluminescensforstærker (Opbevares ved 2 C °til 6 °C), placenta alkalisk fosfatase positiv kontrol (Opbevares ved≤ -20 °C) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Substrater | CSPD™ |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Target enzym | Placental alkalisk fosfatase |
| Format | 96-brønds plade |
| Mehr anzeigen |