Få mere at vide
Invitrogen™ NovaBright™ Phospha-Light™ EXP Analysekit til SEAP (Secreted Placental Alkaline Phosphatase) Reporter-gendetektion
Beskrivelse
Indeholder
Komponentopløsning indeholdende CSPD substrat og kemiluminescensforstærker, placenta alkalisk fosfatase positiv kontrol
Chemiluminescerende reportergenanalyse til ultrasensitiv detektion af udskilt placentaalkalisk fosfatase eller det ikke-sekreterede placentaisozym PLAP.
NovaBright™ Phospha-Light™ EXP Assay Kit er en anden generations chemiluminescerende reportergen-assay til ultrasensitiv detektion af sekreteret placentaalkalisk fosfatase (SEAP) eller det ikke-sekreterede placentaisozym PLAP. Denne assay kombinerer ultrasensitiv detektion med et dynamisk område på 5 størrelsesordener. Assay-systemet bruger det højtydende alkaliske fosfadosesubstrat CSPD™ samt en proprietær næste generations kemiluminescensforstærker og et proprietært buffersystem, der specifikt hæmmer endogen ikke-placental alkalisk fosfataseaktivitet for at levere ydeevne, der overgår tidligere generationer af kemiluminescnt-assays og langt overgår kolorimetriske og fluorescerende detektionsmetoder.
Dette nye sæt giver en langt enklere procedure end andre assays. Assayen er homogen og kræver kun to opløsninger, som begge leveres klar til brug. Langvarig glødelysemissionskinetik giver et stabilt lyssignal for fleksibilitet ved læsetid. Assaysignalet måles i et simpelt luminometer uden injektorer. SEAP er et reporterprotein, der udskilles i cellekulturmediet og påvises ved at teste aliquoter af mediet. Da SEAP frigives i mediet, er cellelyse unødvendig. Dog tillader assay også påvisning af placentale alkalisk fosfase (PLAP) isoenzym efter cellelys. Følsom detektion af alkalisk fosfatase-rapporterenzym muliggør et stort antal anvendelser inden for mange områder af livsvidenskabelig forskning, herunder genekspression, virale funktionsanalyser, vaccineudvikling, udvikling af virale vektorer og genleveringsmetoder til genterapi, in vivo genekspressionsovervågning og nye cellulære funktionelle assays. Denne SEAP-analyse er en af de nemmeste og hurtigste metoder til at optimere transfektionseffektiviteten. Tidligere generationer af NovaBright™ Secreted Placental Alkaline Phosphatase (SEAP) Enzyme Reporter Gene Chemiluminescent Reporter Gene Detection Kit 2.0 er blevet brugt bredt til reportergen-assays til måling af genekspression i etablerede cellelinjer og i transfekterede primærceller, herunder som gen-knockdown/RNA-interferensaflæsning. Denne assay er blevet brugt til en bred vifte af virale funktionelle assays, herunder virale genekspressionsanalyser, viral replikation, viral fusogenicitet, virusneutralisering og viral-medieret celle-celle-fusion samt viral infektivitet. Brugen af SEAP reporterproteinet er meget muliggørende til in vivo reportergen-assays ved at analysere serumprøver fra transgene, transfekterede eller virusvektor-inficerede dyr. Reportergenassay-systemet NovaBright™ er blevet brugt til at måle SEAP-niveauer i serum fra transgene eller transfekterede hele dyr, herunder mus, rotte, marmoset, abe og grise-sera samt i hønseæg-allantoisk væske. Musens SEAP-protein (mSEAP) er for nylig blevet udviklet for forbedret stabilitet i SEAP-proteiner hos transgene mus, og NovaBright™ SEAP-assay er blevet brugt til følsom detektion af mSEAP. Ud over rapporterergen-(genekspressions) anvendelser anvendes assay-systemet til at måle SEAP som en funktionel reporter for receptor-ligandbindingsassays med en SEAP-ligand-chimære, proteasemedieret sekretion og for sekretionsvejsaktivitet. Assay-systemet NovaBright™ er også blevet brugt til cellulær måling af ikke-placental alkalisk fosfatase som biomarkør.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Phosphatase assay |
| Detektionsmetode | Kemiluminescens |
| Til brug med (udstyr) | Luminometer |
| Indhold og opbevaring | Komponentopløsning indeholdende CSPD™ substrat og kemiluminescensforstærker (Opbevares ved 2 C °til 6 °C), placenta alkalisk fosfatase positiv kontrol (Opbevares ved≤ -20 °C) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Substrater | CSPD™ |
| Substrattype | AP (Alkalisk fosfatase) Substrat |
| Substrategenskaber | Kemisk substrat |
| Target enzym | Placental alkalisk fosfatase |
| Format | 96-brøndsplade |
| Vis mere |