Få mere at vide
Melford Nourseothricinsulfat
Beskrivelse
Nourseothricinsulfat er et bredspektret antibiotikum.
I molekylærbiologi anvendes Nourseothricinsulfat ofte som en selekterbar markør i genekspressionsundersøgelser og genteknologiske eksperimenter. Det virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterielle og eukaryote celler, hvilket fører til celledød.
Forskere bruger dette antibiotikum til at introducere eller vedligeholde plasmider, der bærer resistensgener, der koder for Nourseothricin acetyltransferase (NAT ) enzym. De NAT enzym inaktiverer Nourseothricin, hvilket tillader kun de transformerede celler at overleve og formere sig.
Nourseothricinsulfat anvendes også i cellekultur og mikrobiologi. Det kan bruges til selektivt at dræbe bakterie- eller svampeforurenende stoffer i cellekulturer og derved sikre renheden af cellelinjer.
Derudover finder den anvendelse i isolering og vedligeholdelse af resistente stammer i mikrobiologisk forskning.Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nourseothricin Sulfate |
| CAS | 96736-11-7 |
| Mængde | 1 g |