missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Melford Nourseothricinsulfat

Artikelnummer. 30018587
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018587 500 mg
30018588 1 g
30018586 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30018587 Leverandør Melford Leverandørnr. N512000.5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Nourseothricinsulfat er et bredspektret antibiotikum.

Nourseothricinsulfat er et bredspektret antibiotikum. Det bruges almindeligvis som et selektionsmiddel i molekylærbiologi, genetik og cellekulturapplikationer. Nourseothricin, også kendt som Streptothricin, er et naturprodukt, der stammer fra Streptomyces-arter.

I molekylærbiologi anvendes Nourseothricinsulfat ofte som en selekterbar markør i genekspressionsundersøgelser og genteknologiske eksperimenter. Det virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterielle og eukaryote celler, hvilket fører til celledød.

Forskere bruger dette antibiotikum til at introducere eller vedligeholde plasmider, der bærer resistensgener, der koder for Nourseothricin acetyltransferase (NAT ) enzym. De NAT enzym inaktiverer Nourseothricin, hvilket tillader kun de transformerede celler at overleve og formere sig.

Nourseothricinsulfat anvendes også i cellekultur og mikrobiologi. Det kan bruges til selektivt at dræbe bakterie- eller svampeforurenende stoffer i cellekulturer og derved sikre renheden af cellelinjer.

Derudover finder den anvendelse i isolering og vedligeholdelse af resistente stammer i mikrobiologisk forskning.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nourseothricin Sulfate
CAS 96736-11-7
Mængde 500 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.