missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Notopterol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Notopterol |
| CAS | 88206-46-6 |
| Molekylær formel | C21 H22 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-(±)-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), 4-[[(2E)-5-Hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one','4-[(5-hydroxy-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-','(E)-, Notopterol |
| InChI formel | InChI=1S/C21H22O5/c1-13(2)10-15(22)11-14(3)6-8-25-21-16-4-5-20(23)26-19(16)12-18-17(21)7-9-24-18/h4-7,9-10,12,15,22H,8,11H2,1-3H3/b14-6+ |
| SMIL | CC(=CC(O)C\C(=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\C)C |
| IUPAC navn | 4-[(2E)-5-hydroxy-3,7-dimethylocta-2,6-dienoxy]furo[3,2-g]chromen-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 354.4 |
| Formel vægt | 354.1467 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?