Få mere at vide
Notoginsenoside R1, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Notoginsenoside R1 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C47H80O18/c1-21(2)10-9-13-47(8,65-41-37(59)34(56)32(54)26(18-48)62-41)22-11-15-45(6)30(22)23(50)16-28-44(5)14-12-29(52)43(3,4)39(44)25(17-46(28,45)7)61-42-38(35(57)33(55)27(19-49)63-42)64-40-36(58)31(53)24(51)20-60-40/h10,22-42,48-59H,9,11-20H2,1-8H3/t22-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,36+,37+,38+,39-,40-,41-,42+,44+,45+,46+,47-/m0/s1 |
| Formel vægt | 932.5345 |