Få mere at vide
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10793911 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1.500 enheder
300 U
500 U
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 10793911
Brand: Thermo Scientific™ ER0591
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
NotI-restriktionsenzymet genkender GC^GGCCGC-steder og skærer bedst ved 37 °C i O-buffer (Isoschizomerer: CciNI).
Ad2 DNA fordøjet med NotI, 0,7% agarose, 7 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
Højdepunkter
  • Overlegen kvalitet - streng kvalitetskontrol og brancheførende fremstillingsproces
  • Praktisk farvekodet Five Buffer System
  • Inkluderer universal Tango buffer til dobbelt fordøjelse
  • BSA forblandet i reaktionsbuffere
  • Bredt udvalg af restriktionsendonukleasespecificiteter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Mængde 300 U
Produkttype Notl