Få mere at vide
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μ L)
Artikelnummer. 10640081 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1.500 enheder
300 U
500 U
Pakningsstørrelse:
1500 enheder
300 enheder
500 enheder
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10640081 1.500 enheder 1500 enheder
10440240 500 U 500 enheder
10793911 300 U 300 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10640081 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ER0592
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
NotI-restriktionsenzymet genkender GC^GGCCGC-steder og skærer bedst ved 37 °C i O-buffer (Isoschizomerer: CciNI).
Ad2 DNA fordøjet med NotI, 0,7% agarose, 7 spaltningssteder
konventionelle restriktionsendonukleaser er en stor samling af højkvalitets restriktionsenzymer, optimeret til at arbejde i en af bufferne i Five Buffer System. Derudover leveres den universelle Tango-buffer for bekvemmelighed ved dobbeltfordøjelser. Alle enzymerne udviser 100 % aktivitet under de anbefalede buffer- og reaktionsbetingelser. For at sikre ensartet ydeevne, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffere indeholder forblandet BSA, som øger stabiliteten af mange enzymer og binder kontaminanter, der kan være til stede i DNA-præparater.
5'..GC▵GGCCG C...3'
3'..CGCCGG▵C G...5'
Betingelser for 100 % aktivitet:
  • 1X Buffer O: 50 mM Tris-HCl (pH 7,5 ved 37 °C), 10 mM MgCl2, 100 mM NaCl og 0,1 mg/ml BSA
  • Inkuber ved 37 °C
Opbevaringsbuffer:
  • NotI leveres i: 20 mM Tris-HCl (pH 7,8 ved 25 °C), 100 mM NaCl, 0,1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,02 % Triton X-100 0,2 mg/ml BSA og 50% (v/v) glycerol
Ligering og genudspaltning:
  • Efter 50 gange overfordøjelse med NotI kan mere end 95 % af DNA-fragmenterne ligeres og genskæres
Methyleringseffekter:
  • Dam: overlapper aldrig— ingen effekt
  • Dcm: overlapper aldrig— ingen effekt
  • CpG: overlapper fuldstændigt— blokeret
  • EcoKI: overlapper aldrig— ingen effekt
  • EcoBI: overlapper aldrig— ingen effekt
Fordøjelse af agarose-indlejret DNA:
  • Minimum 5 enheder af enzymet er påkrævet for fuldstændig fordøjelse af μ1 g agarose-indlejret Adenovirus-2 DNA på 16 timer
Kompatible ender:
  • Bsp120I, CfrI, Eco52I
Bemærk:
Analyseret under anvendelse af pTZ19RJL2-plasmid-DNA fordøjet med BseLI. Supercoilede plasmider kan kræve op til 5 gange mere NotI for fuldstændig fordøjelse end lineære DNA'er.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 10 U/μ L
Methyleringsfølsomhed CpG-methyleringsfølsom, Ikke Dam-methyleringsfølsom, Ikke Dcm-methyleringsfølsom
Enzym ikke jeg
Kompatibel buffer 10X buffer O
Følsom over for varmeinaktivering Ja
Optimal reaktionstemperatur 37 °C
Type IIS RE Nej
Mængde 1.500 enheder
Produkttype Restriktionsenzym
Forskningskategori Traditionel kloning