Få mere at vide
Fisherbrand™ Afhuggede glasplader
Artikelnummer. 11854532
Skift visning
Tykkelse (metrisk):
1 mm limede afstandsstykker
2 mm
4 mm
Gel Dimensioner:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tykkelse (metrisk) Gel Dimensioner Pakningsstørrelse
11854532 4 mm 20 x 20 cm Pakke med 2
11887633 2 mm 10 x 10 cm Pakke med 2
11817643 1 mm limede afstandsstykker 10 x 10 cm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11854532
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    423.00 DKK
    406.10 DKK / Pakke med 2
    Spare 16.90 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbehør til Fisherbrand OmniPAGE vertikale elektroforesesystemer.
  • Tilbehør til Fisherbrand OmniPAGE vertikale elektroforesesystemer
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Fisherbrand OmniPAGE Maxi vertikalt elektroforesesystem
Type Glasplade med kærv
Gel Dimensioner 20 x 20 cm
Mængde 2/Pk.
Tykkelse (metrisk) 4 mm