Få mere at vide
Fisherbrand™ Afhuggede glasplader
Shop alle Fisherbrand produkter
Tykkelse (metrisk):
1 mm limede afstandsstykker
2 mm
4 mm
Gel Dimensioner:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Fisherbrand OmniPAGE Mini vertikalt elektroforesesystem |
| Type | Glasplade med kærv |
| Gel Dimensioner | 10 x 10 cm |
| Mængde | 2/Pk. |
| Tykkelse (metrisk) | 1 mm limede afstandsstykker |