Få mere at vide
Noscapine, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Noscapine |
| CAS | 128-62-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Noscapine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C22 H23 N O7 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Noscapine, (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]isobenzofuran-1(3H)-one, 1(3H)-Isobenzofuranone, 6,7-dimethoxy-3-(5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-, [S-(R*,S*)]-, Narcotine (7CI,8CI), 1,3-Dioxolo[4,5-g]isoquinoline, 1(3H)-isobenzofuranone deriv., (-)-Narcotine, Capval, Coscopin, Coscotabs, Longactin, Longatin, Lyobex, Methoxyhydrastine, NSC 5366, Narcompren, Narcosine, Narcotin, Narcotussin, Narkotin, Nectadon, Nicolane, Nipaxon, Noscapalin, Noscapin, O-Methylnarcotoline, Opian, Opianin, Opianine, Terbenol, Tusscapine, Vadebex, (-)-alpha-Narcotine, L-alpha-Noscapine, l-alpha-Narcotine, alpha-Narcotine |
| InChI formel | InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(OC)c34 |
| Vis mere |