missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Noscapine-13C,d3, TRC

Artikelnummer. 30428697
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428697 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30428697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN88200225MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Noscapine-13C,d3
CAS 1217680-57-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel 13C C21 D3 H20 N O7
Mængde 25 mg
Synonym (3S)-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-4-methoxy-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone-13C,d3, (-)-α-Narcotine-13C,d3, (-)-Narcotine-13C,d3, α-Narcotine-13C,d3, Capval-13C,d3, Coscopin-13C,d3
InChI formel InChI=1S/C22H23NO7/c1-23-8-7-11-9-14-20(29-10-28-14)21(27-4)15(11)17(23)18-12-5-6-13(25-2)19(26-3)16(12)22(24)30-18/h5-6,9,17-18H,7-8,10H2,1-4H3/t17-,18+/m1/s1/i1+1D3
SMIL [2H][13C]([2H])([2H])N1CCc2cc3OCOc3c(OC)c2[C@@H]1[C@H]4OC(=O)c5c(OC)c(OC)ccc45
IUPAC navn (3S)-6,7-dimethoxy-3-[(5R)-4-methoxy-6-(trideuterio(1^{13}C)methyl)-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-3H-isobenzofuran-1-one
Molekylvægt (g/mol) 417.43
Formel vægt 417.1696
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.