missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norvancomycin hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16488826
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16488826 100 mg
16484637 50 mg
16468728 10 mg
16461138 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16488826 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1924

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Norvancomycin hydrochloride is applicable for endocarditis, osteomyelitis, pneumonia, sepsis or soft tissue infections caused by Staphylococcus (including Methicillin-resistant strains and multidrug-resistant microbial strains).

Norvancomycin hydrochloride is applicable for endocarditis, osteomyelitis, pneumonia, sepsis or soft tissue infections caused

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norvancomycin hydrochloride
CAS 213997-73-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C65H74Cl3N9O24
Mængde 100 mg
Synonym Desmethyl-vancomycin hydrochloride
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (67.95 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (67.95 mM)
SMIL O[C@@H]1[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]2O)([H])C[C@@]2(N)C)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)OC3=C(OC4=CC=C([C@H]([C@H]5NC([C@H](N)CC(C)C)=O)O)C=C4Cl)C=C([C@](NC([C@@H](NC5=O)CC(N)=O)=O)([H])C(N[C@](C6=O)([H])C7=CC8=C(O)C=C7)=O)C=C3OC9=CC=C([C@H]([C@](C(N[C@@](C(O)=O)([H])C%10=C8C(O)=CC(O)=C%10)=O)([H])N6)O)C=C9Cl.Cl[H]
Molekylvægt (g/mol) 1471.69
Formel vægt 1471.69
Procent renhed 96.79%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.