Få mere at vide
Nortropinonhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30415055
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30415055 1 g
1 options
Artikelnummer. 30415055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN8457501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nortropinone Hydrochloride
CAS 25602-68-0
Molekylær formel C7 H11 N O . Cl H
Mængde 1 g
Synonym Nortropinone HCl
InChI formel InChI=1S/C7H11NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-6,8H,1-4H2;1H/t5-,6+;
SMIL Cl.O=C1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2
IUPAC navn (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-3-en; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 161.63
Formel vægt 161.0607