Få mere at vide
Nortropinonhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15431719
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431719 100 g 100g
15411719 5 g 5g
15421719 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64485.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 25602-68-0 | C7H12ClNO | 161,629 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25602-68-0
Molekylær formel C7H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 161.629
MDL nummer MFCD03613582
InChI nøgle MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
IUPAC navn 8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on;hydrochlorid
SMIL C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nortropinone hydrochloride
Smeltepunkt 194 °C til 196 °C
Mængde 100 g
Beilstein 3693524
Følsomhed Hygroskopisk
Formel vægt 161.63
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.