Få mere at vide
Nortropinonhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 15411719
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411719 5 g 5g
15421719 25 g 25g
15431719 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411719 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64485.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25602-68-0 | C7H12ClNO | 161,629 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25602-68-0
Molekylær formel C7H12ClNO
Molekylvægt (g/mol) 161.629
MDL nummer MFCD03613582
InChI nøgle MZQWQFWRSDNBPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nortropinone hydrochloride, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hydrochloride, nortropinone hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one hcl, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, hydrochloride, 3-nortropanone hydrochloride, 8-aza-3-oxobicyclo 3.2.1 octane hydrochloride, nortropinonehydrochloride, c7h11no.clh, 8-azabicyclo 3,2,1 octan-3-one hydrochloride
PubChem CID 13091218
IUPAC navn 8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-on;hydrochlorid
SMIL C1CC2CC(=O)CC1N2.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nortropinone hydrochloride
Smeltepunkt 194°C to 196°C
Mængde 5 g
Beilstein 3693524
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 161.63
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Fast stof