Få mere at vide
Nortropinon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311811
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311811 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30311811 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA10899000AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Boc-nortropinone
CAS 185099-67-6
Analyt- eller komponentnavne N-Boc-nortropinone
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C12 H19 N O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C12H19NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-4-5-9(13)7-10(14)6-8/h8-9H,4-7H2,1-3H3/t8-,9+
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC navn tert-butyl (1S,5R)-3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]oktan-8-carboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 225.28
Mængde 1 ml
Formel vægt 225,1365 g/mol