missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nortropine, TRC

Artikelnummer. 30417075
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417075 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417075 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN8457005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 538-09-0
Molekylær formel C7 H13 N O
Molekylvægt (g/mol) 127.18
Synonym (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 1αH,5αH-Nortropan-3α-ol (8CI), 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-, Nortropine (6CI,7CI), (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 3α-Nortropanol, N-Demethyltropine, NSC 72850, Nortropenol, Nortropin, Tropigenin, Tropigenine, endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
IUPAC navn (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
SMIL O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nortropine
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+
Formel vægt 127.0997
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.