Få mere at vide
Nortropine, Mikromol™
Beskrivelse
Nortropine
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nortropine |
| CAS | 538-09-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Nortropine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H13 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | (3-endo)-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, endo-, Nortropine (6CI,7CI), N-Demethyltropine, NSC 72850, Nortropenol, Nortropin, Tropigenin, Tropigenine, endo-8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol, 1alphaH,5alphaH-Nortropan-3alpha-ol (8CI), 3alpha-Nortropanol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5/h5-9H,1-4H2/t5-,6+,7+ |
| SMIL | O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| IUPAC navn | (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol |
| Vis mere |