Få mere at vide
Nortropine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nortropine Hydrochloride |
| CAS | 14383-51-8 |
| Molekylær formel | C7 H13 N O . Cl H |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c9-7-3-5-1-2-6(4-7)8-5;/h5-9H,1-4H2;1H/t5-,6+,7+; |
| SMIL | Cl.O[C@H]1C[C@H]2CC[C@@H](C1)N2 |
| IUPAC navn | (1S,5R)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.65 |
| Formel vægt | 163.0764 |