Få mere at vide
Nortriptylinhydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nortriptyline hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N.ClH/c1-20-14-6-11-19-17-9-4-2-7-15(17)12-13-16-8-3-5-10-18(16)19;/h2-5,7-11,20H,6,12-14H2,1H3;1H |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 299.1441 |
| Procent renhed | >95% |