Få mere at vide
Nortriptyline Hydrochloride, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11402912 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
11402912 250 mg
1 options
Artikelnummer. 11402912 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215355583
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 894-71-3
Molekylær formel C19H22ClN
Molekylvægt (g/mol) 299.84
MDL nummer MFCD00058024
InChI nøgle SHAYBENGXDALFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym nortriptyline hydrochloride, pamelor, allegron, altilev, nortrilen, desmethylamitriptyline hydrochloride, acetexa, psychostyl, sensival, vividyl
PubChem CID 441358
IUPAC navn hydrogen methyl(3-{tricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaen-2-ylidene}propyl)amine chloride
SMIL [H+].[Cl-].CNCCC=C1C2=CC=CC=C2CCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nortriptyline Hydrochloride
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Formel vægt 299.8
Fysisk form Fast stof