Få mere at vide
Nortriptylin.HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30459973
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30459973 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30459973 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMNTP1091HC50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Nortriptylin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nortriptyline hydrochloride
CAS 894-71-3
Analyt- eller komponentnavne Nortriptyline hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C19 H21 N . Cl H
Synonym Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP), Amitriptyline Imp. C (EP), Nortriptyline Hydrochloride, 3-(10,11-Dihydro-5 H-dibenzo[a,d][7 ]annulen-5-ylidene)-N-methylpropan-1-amine Hydrochloride, Amitriptyline Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride, 5-[3-(Methylamino)propylidene]dibenzo[a,e]cyclohepta[1,5 ]diene hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.CNCCC=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
IUPAC navn 3-(5,6-dihydrodibenzo[2,1-b:1',2'-e][7 ]annulen-11-yliden)-N-methylpropan-1-amin; hydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 299.84
Mængde 50 mg
Formel vægt 299,1441 g/mol