missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Northiaden, TRC

Artikelnummer. 30411478
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411478 10 mg
30424791 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN83005010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Northiaden
CAS 1154-09-2
Molekylær formel C18 H19 N S
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H19NS/c1-19-12-6-10-16-15-8-3-2-7-14(15)13-20-18-11-5-4-9-17(16)18/h2-5,7-11,19H,6,12-13H2,1H3/b16-10-
SMIL CNCC\C=C/1\c2ccccc2CSc3ccccc13
IUPAC navn (3Z)-3-(6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-ylidene)-N-methylpropan-1-amine
Molekylvægt (g/mol) 281.42
Formel vægt 281.1238
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.