Få mere at vide
Honeywell™ AK Latex renrumshandsker
Beskrivelse
- 100% naturgummilatex har forbedret fingerfærdighed og elasticitet
- Pulverfri fremstillingsproces reducerer partikelformig og ekstraherbar forurening
- Diamantpræget håndflade giver ekstra greb på våde overflader
- Renrum pakket for at beskytte handsker mod luftbåren forurening
- Dobbeltpose med renrumskompatibel emballage og mærkningsmaterialer
- Størrelse præget på handsker, så der ikke er blæk til at forurene processen
- Velegnet til renrum op til klasse 100
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | IEST-RP-CC005.3, ASTM F739 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN388, EN374-3 |
| Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
| Farve | Orange |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Hånd | Specific |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | Latex |
| Pulveriseret | Pulverfri |
| Produkttype | Cleanroom Gloves |
| Vis mere |