missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Honeywell™ AK Latex renrumshandsker

Artikelnummer. 17870129
Klik for at se tilgængelige muligheder
Størrelse:
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.

Artikelnummer. 17870129

Brand: Honeywell™ AK1815O/11

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Dette produkt indeholder naturgummilatex, hvoraf en komponent kan forårsage allergisk reaktion hos nogle brugere. Brug kun som anvist og i overensstemmelse med producentens instruktioner og advarsler. Se venligst din institutions politikker vedrørende brug af disse produkter.

Kemikalieresistente handsker af naturgummilatex har en diamantpræget håndflade for sikkert tørt og vådt greb. Velegnet til klasse 100/ISO 5 eller højere renrum.

  • 100% naturgummilatex har forbedret fingerfærdighed og elasticitet
  • Pulverfri fremstillingsproces reducerer partikelformig og ekstraherbar forurening
  • Diamantpræget håndflade giver ekstra greb på våde overflader
  • Renrum pakket for at beskytte handsker mod luftbåren forurening
  • Dobbeltpose med renrumskompatibel emballage og mærkningsmaterialer
  • Størrelse præget på handsker, så der ikke er blæk til at forurene processen
  • Velegnet til renrum op til klasse 100

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Certificeringer/compliance IEST-RP-CC005.3, ASTM F739
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN388, EN374-3
Renrumsklasse Class 100 (ISO 5)
Farve Orange
Udvendig finish Partially Textured
Latex fri No
Materiale Latex
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 11
Sterilitet Non-sterile
Tykkelse (engelsk) 20 mil
Tykkelse (metrisk) 0.50 mm
Model- AK1815/O/11
Serie AK
Længde (engelsk) 15 in.
Længde (metrisk) 38 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.