missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Norsanguinarine, TRC

Artikelnummer. 30411298
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411298 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411298 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN82591510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Norsanguinarine
CAS 522-30-5
Molekylær formel C11 H15 N O
Mængde 10 mg
Synonym [1,3]Benzodioxolo[5,6-c]-1,3-dioxolo[4,5-i]phenanthridine Ring Parent, 1,3-Dioxolo[i][1,3]dioxolo[4,5]benzo[1,2-c]phenanthridine, 13-Demethylsanguinarine, Demethylsanguinarine, N-Norsanguinarine, NSC 143762
InChI formel InChI=1S/C11H15NO/c12-10-7-3-4-8-11(10)13-9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6,12H2
SMIL Nc1ccccc1OC2CCCC2
IUPAC navn 2-cyclopentyloxyaniline
Molekylvægt (g/mol) 177.243
Formel vægt 177.115
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.