Få mere at vide
Norquetiapin. HCl, Lipomed
Artikelnummer. 30463074
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30463074 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30463074 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMQUE1893HC10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Norquetiapin. HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Analyt- eller komponentnavne 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] benzothiazepin; dihydrochlorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 368.32
Mængde 10 mg
Formel vægt 367,0677 g/mol