Få mere at vide
Norquetiapin.HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base), Lipomed
Artikelnummer. 30458463
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458463 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458463 Leverandør Lipomed Leverandørnr. LPMQUE1893HC1LM
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Lipomed Leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertbistand. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg Lipomed efter selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Norquetiapin. HCl, 1 mg/ml i Methanol (som fri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
CAS 111974-74-4
Analyt- eller komponentnavne 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride
Forsendelsestilstand Ice Pk. (-20 °C)
Molekylær formel C17 H17 N3 S . 2 Cl H
Koncentration 1 mg/mL
Synonym Quetiapine Fumarate Imp. B (EP), Quetiapine Imp. B (EP), Quetiapine USP Related Compound B, Quetiapine USP RC B, 11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4 ]thiazepine Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Imp. B (EP) as Dihydrochloride, Quetiapine Related Compound B as Dihydrochloride, Quetiapine Fumarate Impurity B as Dihydrochloride, Quetiapine Impurity B as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMIL Cl.Cl.C1CN(CCN1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24
IUPAC navn 6-piperazin-1-ylbenzo[b][1,4] benzothiazepin; dihydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvægt (g/mol) 368.32
Mængde 1 ml
Formel vægt 367,0677 g/mol