Få mere at vide
Masterflex™ Norprene Slange
Artikelnummer. 15416643
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
3,2 mm
6,4 mm
Tykkelse (metrisk):
3,175 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Tykkelse (metrisk) unitSize
15416643 3,2 mm 3,175 mm Hver
15456643 6,4 mm 3,175 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416643 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0641003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys.
  • Velegnet til applikationer, der kræver fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, varme, ozon og ultraviolet (UV) lys.
  • Ikke-ledende.
  • Varmeforseglelig.
  • Nonaging.
  • Ikke-oxiderende.
  • Overlegen syre- og alkaliresistens.
  • Uigennemsigtig sort.
Tekniske data
Certificeringer/compliance European Pharmacopoeia;NSF-51;3A;Ikke-DEHP;NSF-61;ADCF;FDA;Ikke-phthalat;USP
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Norprene
Diameter (metrisk) Udvendig 9.6 mm
Samlet længde (metrisk) 15.2 mm
Tykkelse (metrisk) 3,175 mm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Steriliseringsmetode Autoklavering
Farve Sort
Maksimalt tryk 34 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C