Få mere at vide
Masterflex™ Norprene/PVDF/Klar PVC/LLDP peristaltiske højtryksmålingspumper
Flowhastighed:
100 gal./time.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udgangsvolumen påvirkes ikke af ændringer i modtrykket
- Tre versioner er nu tilgængelige for bedre at passe til dine applikationskrav
- Modeller med lav rækkevidde har flow op 16 GPH (60,6 LPH) og tryk til 125 PSI (8,6 bar)
- Mellemklassemodeller har flow op til 33,3 GPH (126 LPH) og tryk til 125 PSI (8,6 bar)
- Højtrækkende modeller har flow op til 158 GPH (598 LPH) og tryk til 125 PSI (8,6 bar)
- Detektion af rørfejl er inkluderet på alle modeller— systemet registrerer rørsvigt ved at detektere kemikalier i pumpehovedet. Ingen falsk udløsning.
- NEMA 4X (IP66) Vask
- Vælg en pumpe for at opnå strømningshastigheder op til 158,5 GPH (600 LPH) og tryk op til 125 psi (8,6 bar) afhængigt af din specifikke anvendelse
- Pumpens ydeevne giver mulighed for 30 fod (9 meter) sugeløft ved brug af vand
- For at holde den kemiske kompatibilitet så enkel som muligt, er slangen det eneste materiale, der er i kontakt med væsken
- Disse pumper kan opnå maksimalt tryk via rotation med uret eller mod uret, hvilket giver stor fleksibilitet til din installationssituation
- Den VGA-grafiske flerfarvede, baggrundsbelyste LCD-skærm viser fjernbetjening/lokal kontrolstatus, motorhastighed, udgangshastighed, inputsignalværdier og service- og alarmstatus
- Flersproget display kan præsentere oplysningerne på engelsk, spansk, fransk eller tysk
- Et Tube Failure Detection-system (TFD) registrerer rørsvigt ved at detektere tilstedeværelsen af det pumpede kemikalie i hovedet
- Indbygget fejlkorrektion forhindrer falsk udløsning
- Pumper medfølger som standard Norprene rørsæt
- Norprene slanger opfylder FDA kriterier for fødevarer og tilbyder fremragende kemisk resistens
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE, ETLus |
| Kontroltype | Variabel hastighed |
| Display Type | LCD |
| Bedømmelse af kabinet | IP66 |
| Flowhastighed | 100 gal./time. |
| Maksimalt tryk | 50 psi |
| Motorhastighed | 125 rpm |
| Vendbar | Ja |
| Inkluderer | 10 fod. (3 m) PE-udledningsrør, 10 fod. (3 m) PVC sugeslange, fodfilter, indsprøjtningsfitting, monteringsbeslag & 6 fod. (1,5 m) Strømledning (220 VAC CE-mærkede modeller har EU-stik, Norprene Rørsæt |
| Materiale | Norprene (Rørsæt), PVC (sugeslange) |
| Vis mere |