Få mere at vide
Masterflex™ Norprene Mad og drikke Slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
12,7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Beskrivelse
- Long flex life in peristaltic pumps
- Temperature resistant from -75 to 275°F (-59 to 135°C)
- Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
- Ozone and UV light resistant
- Repeatedly autoclavable
- Chemically compatible with a wide range of fluids
- Meets FDA, 3-A and NSF criteria
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Materiale | Norprene |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6,4 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15 m |
| Til brug med | A60F peristaltic pump |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40°C |
| Emballagemængde | 1 Pack |
| Farve | Cream |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 135°C |