Få mere at vide
Masterflex™ Norprene Mad og drikke Slange
Artikelnummer. 11978049
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
12,7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 11978049
Brand: Masterflex™ R6F0423
Kompatibel med stort set alle kommercielle rengørings- og desinfektionsmidler. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene Mad- og drikkeslanger kan autoklaveres gentagne gange i op til fem cyklustider uden at påvirke dens samlede levetid.
  • Long flex life in peristaltic pumps
  • Temperature resistant from -75 to 275°F (-59 to 135°C)
  • Compatible with virtually all common sanitizers and cleaners
  • Ozone and UV light resistant
  • Repeatedly autoclavable
  • Chemically compatible with a wide range of fluids
  • Meets FDA, 3-A and NSF criteria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 3,2 mm
Materiale Norprene
Diameter (metrisk) Udvendig 6,4 mm
Samlet længde (metrisk) 15 m
Til brug med A60F peristaltic pump
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Emballagemængde 1 Pack
Farve Cream
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135°C