Få mere at vide
Masterflex™ Norprene Mad og drikke Slange
Artikelnummer. 11707419
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
12,7 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
15m
Artikelnummer. 11707419
Brand: Masterflex™ 9571070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med stort set alle kommercielle rengørings- og desinfektionsmidler. Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene Mad- og drikkeslanger kan autoklaveres gentagne gange i op til fem cyklustider uden at påvirke dens samlede levetid.
  • Lang flex-levetid i peristaltiske pumper
  • Temperaturbestandig fra -75 til 275 °F (-59 til 135 °C)
  • Kompatibel med stort set alle gængse desinfektionsmidler og rengøringsmidler
  • Ozon- og UV-lysbestandig
  • Gentagne gange autoklaverbar
  • Kemisk kompatibel med en bred vifte af væsker
  • Møder FDA, 3-A og NSF kriterier
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 12,7 mm
Materiale Norprene
Diameter (metrisk) Udvendig 19,1 mm
Samlet længde (metrisk) 15 m
Til brug med (applikation) Kosmetisk produktion, Mad- og dagbogsforarbejdning, Udlevering af varme drikke, Vandrensningslinjer, Levering af desinfektionsmiddel, Sæbedispensering, Levering af pesticider/gødning, Blæk- og tonertilførselslinjer, Kemikalieoverførsel.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Fleksibilitet Fleksibel
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C